Få mere at vide
trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229706 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15229706 1 g 1g
15239706 5 g 5g
15249706 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229706 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 70708-33-7
Molekylær formel C8H18N2·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 215.17
InChI nøgle UDYXZFBJGBDHHP-RHJRFJOKSA-N
Synonym 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-n,n'-dimethyl-1,2-diaminocyclohexane dihydrochloride, 1,2-cyclohexanediamine, n,n'-dimethyl-, dihydrochloride, 1r-trans, trans-1r,2r---n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine dihydrochloride, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine 2hcl, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
PubChem CID 44890801
IUPAC navn (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMIL CNC1CCCCC1NC.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride
Analyseprocentområde 97.5 to max. 102.5 % min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 215.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine dihydrochloride, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.