Få mere at vide
trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamin, TRC
Artikelnummer. 30343309
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30343309 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30343309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4948002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Molekylær formel C8 H18 N2
Mængde 2.5 g
Synonym trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMIL CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
IUPAC navn (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexan-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 142.24
Formel vægt 142.147