Få mere at vide
trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine |
| CAS | 67579-81-1 |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC |
| IUPAC navn | (1R,2R)-1-N,2-N-dimethylcyclohexan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vægt | 142.147 |