Få mere at vide
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315535 1 g 1g
11325535 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19697.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83947-55-1 | Molecular Formula: C14H27BO2 | Molecular Weight: 238.178 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83947-55-1
Molekylær formel C14H27BO2
Molekylvægt (g/mol) 238.178
MDL nummer MFCD03453667
InChI nøgle KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5706555
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-oct-1-enyl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Brydningsindeks 1.446
Mængde 1 g
Beilstein 7291389
Formel vægt 238.18
Procent renhed 97%