Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467486 25 g 25g
15447486 1 g 1g
15457486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62487.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 239074-29-4 | C12H23NO3 | 229.32 g/mol
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan anvendes til fremstilling af C-2-hydroxyethylimidazopyrrolo-pyridiner som JAK1-inhibitorer. Det bruges også til at fremstille Mer kinase-hæmmere til behandling af pædiatrisk akut lymfatisk leukæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan bruges til at fremstille C-2 hydroxyethyl imidazopyrrolo pyridiner som JAK1 inhibitorer. Det bruges også til at fremstille Mer kinase-hæmmere til behandling af pædiatrisk akut lymfatisk leukæmi.
Opløselighed
Lidt opløselig (4,4 g/L) (°25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 239074-29-4
Molekylær formel C12H23NO3
Molekylvægt (g/mol) 229.32
MDL nummer MFCD03844605
InChI nøgle SGNKPJPMWHKOJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, trans-n-4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl-cyclohexylcarbamate, trans-tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxymethyl cyclohexylcarbamate
PubChem CID 10513598
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane
Opløselighedsinformation Slightly Soluble (4.4g/L) (25°C).
Mængde 25 g
Formel vægt 229.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof