Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan anvendes til fremstilling af C-2-hydroxyethylimidazopyrrolo-pyridiner som JAK1-inhibitorer. Det bruges også til at fremstille Mer kinase-hæmmere til behandling af pædiatrisk akut lymfatisk leukæmi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexan bruges til at fremstille C-2 hydroxyethyl imidazopyrrolo pyridiner som JAK1 inhibitorer. Det bruges også til at fremstille Mer kinase-hæmmere til behandling af pædiatrisk akut lymfatisk leukæmi.
Opløselighed
Lidt opløselig (4,4 g/L) (°25 C).
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1-(Boc-amino)-4-(hydroxymethyl)cyclohexane |
| Opløselighedsinformation | Slightly Soluble (4.4g/L) (25°C). |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 229.31 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |