Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane, 97%
Artikelnummer. 15439358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439358 250 mg 250mg
15429358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62905.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947141-86-8 | C13H21NO2 | 223.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947141-86-8
Molekylær formel C13H21NO2
Molekylvægt (g/mol) 223.32
MDL nummer MFCD12963985
InChI nøgle NZTBBJYAWNVCOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-ethynylcyclohexane, tert-butyl n-4-ethynylcyclohexyl carbamate, nztbbjyawnvcoe-xypyzodxsa-n, tert-butyl trans 4-ethynylcyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexanecarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexyl carbamate, trans-4-ethynyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,4r-4-ethynylcyclohexyl carbamate, 1alpha,4beta-4-ethynylcyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 57538360
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-ethynylcyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.31
Procent renhed 97%