Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane |
| FN nummer | UN3439 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 224.29 |
| Procent renhed | 97% |