Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-(bromomethyl)cyclohexane, 97%
Artikelnummer. 15487466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487466 250 mg 250mg
15477466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62469.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1222709-30-9 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1222709-30-9
Molekylær formel C12H22BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 292.217
MDL nummer MFCD12827547
InChI nøgle JPJCPRFAUVDSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl-trans-4-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl-trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, jpjcprfauvdsea-mgcohnpysa-n, tert-butyl n-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-bromomethyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-bromomethyl cyclohexane, tert-butyl n-1r,4r-4-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 67470265
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(brommethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-4-(bromomethyl)cyclohexane
Mængde 250 mg
Formel vægt 292.21
Procent renhed 97%