Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467006
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467006 1 g 1g
15477006 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62087.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917342-29-1
Molekylær formel C13H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 243.347
MDL nummer MFCD03844626
InChI nøgle KTNFSGIXLVLQNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, ktnfsgixlvlqnk-xypyzodxsa-n, butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720929
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(2-hydroxyethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane
Mængde 1 g
Formel vægt 243.34
Procent renhed 97%