Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-3-cyanocyclohexane, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15449308
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15449308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62850.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920966-19-4
Molekylær formel C12H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 224.304
MDL nummer MFCD22192325
InChI nøgle KODINHTWTSHDJW-NXEZZACHSA-N
Synonym tert-butyl trans-3-cyanocyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,3r-3-cyanocyclohexyl carbamate
PubChem CID 75366824
IUPAC navn tert-butyl N-[(1R,3R)-3-cyanocyclohexyl]carbamate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)C#N
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-3-cyanocyclohexane
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 224.29
Procent renhed 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt