Få mere at vide
trans-1-(Boc-amino)-3-(bromomethyl)cyclohexane, 97%
Artikelnummer. 15487706
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487706 250 mg 250mg
15477706 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62670.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1212405-03-2 | C12H22BrNO2 | 292.217 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1212405-03-2
Molekylær formel C12H22BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 292.217
MDL nummer MFCD12022626
InChI nøgle XJDUGNDNCQMMBK-NXEZZACHSA-N
Synonym tert-butyl trans-3-bromomethyl-cyclohexylcarbamate, t-butyl trans-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-1r,3r-3-bromomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 46172881
IUPAC navn tert-butyl N-[(1R,3R)-3-(brommethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(C1)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1-(Boc-amino)-3-(bromomethyl)cyclohexane
Mængde 250 mg
Formel vægt 292.21
Procent renhed 97%