Få mere at vide
trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052401
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052401 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052401 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol
CAS 188869-25-2
Analyt- eller komponentnavne trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 F N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3R,4S)-rel-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, trans-, rel-(3R,4S)-4-(4-Fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinemethanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
InChI formel InChI=1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@@H]1c3ccc(F)cc3
IUPAC navn [(3R,4S)-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 299.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 299.1685 g/mol