missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol |
| CAS | 188869-25-2 |
| Molekylær formel | C19 H22 F N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3R,4S)-rel-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, trans-, rel-(3R,4S)-4-(4-Fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinemethanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@H]1c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | [(3S,4R)-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.38 |
| Formel vægt | 299.1685 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?