Få mere at vide
trans-1,4-Diaminocyclohexan, 98+%
Artikelnummer. 10631853 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631853 100 g Plastflaske 100g
10374742 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631853 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 2615-25-0 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2615-25-0
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
InChI nøgle VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
PubChem CID 18374
IUPAC navn cyclohexan-1,4-diamin
SMIL NC1CCC(N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 4-Diaminocyclohexane
Smeltepunkt 68,0 °C til 71,0 °C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 197,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Mængde 100 g
Formel vægt 114.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller og/eller Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,4-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.