Få mere at vide
trans-1,4-Cyclohexan-diisocyanat, 97%
Artikelnummer. 11392827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392827 1 g 1g
11302837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15991.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Blandede aromatiske/alicykliske polyimider blev fremstillet ved polykondensationsreaktioner af trans-1,4-cyclohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA og 6FDA. Den intermediære reaktivitet observeret for CHDI tillader fremstilling af polyurethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Blandede aromatiske/alicykliske polyimider blev fremstillet ved polykondensationsreaktioner af trans-1,4-cyclohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA og 6FDA. Den intermediære reaktivitet observeret for CHDI tillader fremstilling af polyurethaner.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Noter
Fugtfølsomt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7517-76-2
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00074787
InChI nøgle CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
PubChem CID 17367
IUPAC navn 1,4-diisocyanatocyclohexan
SMIL C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Smeltepunkt 59 °C til 62 °C
Kogepunkt 145 °C til 146 °C (32 mmHg)
Lugt Irriterende
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2804862
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%