Få mere at vide
trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate, 97%
Artikelnummer. 11302837
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15991.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Blandede aromatiske/alicykliske polyimider blev fremstillet ved polykondensationsreaktioner af trans-1,4-cyclohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA og 6FDA. Den intermediære reaktivitet observeret for CHDI tillader fremstilling af polyurethaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Blandede aromatiske/alicykliske polyimider blev fremstillet ved polykondensationsreaktioner af trans-1,4-cyclohexandiisocyanat CHDI med PMDA, BTDA og 6FDA. Den intermediære reaktivitet observeret for CHDI tillader fremstilling af polyurethaner.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Noter
Fugtfølsomt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7517-76-2
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00074787
InChI nøgle CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
PubChem CID 17367
IUPAC navn 1,4-diisocyanatocyclohexan
SMIL C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 145°C to 146°C (32 mmHg)
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2804862
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%