Få mere at vide
trans-1,3-dichlorpropen, TRC
Artikelnummer. 30135080
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135080 1 g
30134896 5 g
30010576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4345301G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10061-02-6
Molekylær formel C3 H4 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 110.97
Synonym 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
IUPAC navn (E)-1,3-dichloroprop-1-en
SMIL ClC\C=C\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,3-Dichloropropene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Formel vægt 109.969