missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene, TRC

Artikelnummer. 30365771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365771 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1785005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene
CAS 150258-63-2
Molekylær formel C15 H12 O5
Mængde 5 mg
Synonym 5-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxybenzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H12O5/c16-11-4-6-13(17)10(8-11)3-1-9-2-5-14(18)12(7-9)15(19)20/h1-8,16-18H,(H,19,20)/b3-1+
SMIL OC(=O)c1cc(\C=C\c2cc(O)ccc2O)ccc1O
IUPAC navn 5-[(E)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)vinyl]-2-hydroxy-benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 272.25
Formel vægt 272.0685
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.