Få mere at vide
trans-1,2-Dimethylcyclopentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1,2-Dimethylcyclopentane |
| CAS | 822-50-4 |
| Molekylær formel | C7 H14 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,2-trans-Dimethylcyclopentane, NSC 74147, 1,2-Dimethyl-(1R,2R)-rel-cyclopentane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14/c1-6-4-3-5-7(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC[C@@H]1C |
| IUPAC navn | (1S,2S)-1,2-dimethylcyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.19 |
| Formel vægt | 98.1096 |