Få mere at vide
trans-1,2-dichlorethylen, 99+%, stabiliseret
Artikelnummer. 10558892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10558892 250 g Glasflaske 250g
10481011 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406842500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-60-5
Molekylær formel C2H2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 96.94
MDL nummer MFCD00062942
InChI nøgle KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC navn (E)-1,2-dichlorethen
SMIL Cl\C=C\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 2-Dichloroethylene
Navn note 99.7%
Smeltepunkt -50 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 48 °C
Flammepunkt 6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CHClCHCl
Brydningsindeks 1,4450 til 1,447
Mængde 250 g
Beilstein 01, 188
Merck Index 15, 87
Specifik vægtfylde 1.26
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Stabilisator 85 til 115 ppm MEHQ
Formel vægt 96.94
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.