Få mere at vide
trans-1,2-dichlorethylen, 98%, stab. med 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11398865
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398865 25 g 25g
11308875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13994.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96,94 g/mol
trans-1,2-dichlorethylen anvendes til fremstilling af opløsningsmidler og i kemiske blandinger. Det fungerer også som et syntetisk middel og aktiv bestanddel af parfumer. Desuden bruges det til elektronikrensning, præcisionsrengøring og metalrensningsaktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-1,2-dichlorethylen anvendes til fremstilling af opløsningsmidler og i kemiske blandinger. Det fungerer også som et syntetisk middel og aktiv bestanddel af parfumer. Desuden bruges det til elektronikrensning, præcisionsrengøring og metalrensningsaktiviteter.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ethylether, acetone, benzen og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Noter
Lys-, luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156-60-5
Molekylær formel C2H2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 96.94
MDL nummer MFCD00062942
InChI nøgle KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
IUPAC navn (E)-1,2-dichlorethen
SMIL Cl\C=C\Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Dichloroethylene
Navn note stabiliseret med 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -50 °C
Tæthed 1.252
Kogepunkt 47 °C til 49 °C
Flammepunkt 2 °C (35 °F)
Brydningsindeks 1.4455
Mængde 25 g
FN nummer UN1150
Beilstein 1420761
Merck Index 14,92
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, acetone, benzen og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 96.94
Procent renhed 98%