Få mere at vide
trans-1,2-diklorcyclohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1,2-Dichlorocyclohexane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.016 |