Få mere at vide
trans-1,2-Dibromocyclohexane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10715181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10715181 25 mL Glass bottle 25ml
10591554 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10715181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112770250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-37-0
Molekylær formel C6H10Br2
Molekylvægt (g/mol) 241.95
MDL nummer MFCD00003820
InChI nøgle CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonym trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
IUPAC navn (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane
SMIL Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Navn note 99%
Farve Yellow
Tæthed 1.7800g/mL
Kogepunkt 145°C (100.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H10Br2
Brydningsindeks 1.5510 to 1.553
Mængde 25 mL
Beilstein 05, 24
Specifik vægtfylde 1.78
Formel vægt 241.95
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid