Få mere at vide
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane |
| CAS | 1121-22-8 |
| Molekylær formel | C6H14N2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1R,2R)-rel-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, (±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-trans-Diaminocyclohexane, rel-(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-1,2-Diaminocyclohexane, trans-N,N'-1,2-Cyclohexanediamine, trans-dl-1,2-Diaminocyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H]1[C@H](N)CCCC1 |
| IUPAC navn | rac-(1R,2R)-cyclohexan-1,2-diamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |