Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841941
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15841941 25 g
1 options
Artikelnummer. 15841941 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8410320025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 125572-95-4
Smeltepunkt 213°C
MDL nummer MFCD00149243
Mængde 25 g
Synonym trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic acid monohydrate, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid, trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetracetic acid monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 346.33 (Anhydrous Basis)