Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraeddikesyremonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30350290
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30350290 5 g
1 options
Artikelnummer. 30350290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4162235G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
CAS 125572-95-4
Molekylær formel C14 H22 N2 O8 . H2 O
Mængde 5 g
Synonym Glycine, N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, rel- (9CI), Glycine, N,N'-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, trans-(±)-, rel-N,N'-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine hydrate (1:1), trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
SMIL O.OC(=O)CN(CC(=O)O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[[(1R,2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]eddikesyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 364.35
Formel vægt 364.1482