Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N',N'-tetraeddikesyre monohydrat, ACS, 97,5%-100,5%
Artikelnummer. 11324227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324227 5 g 5g
11394217 25 g 25g
11304227 100 g 100g
11314227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11324227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036697.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 125572-95-4 | C14H20N2O8 | 344,32 g/mol
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraeddikesyremonohydrat er et analytisk reagens og et kompleksdannende middel for natrium. Det fungerer som en ligand til at fremstille lanthanidskiftreagenser. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af jern(III)-dimethyldithiocarbamat, mangan(II)-ethylenbisdithiocarbamat og zink(II)-ethylenbisdithiocarbamat ved hjælp af følsom kapillær elektroforetisk ultraviolet metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125572-95-4
Molekylær formel C14H20N2O8
Molekylvægt (g/mol) 344.32
MDL nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI nøgle FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
IUPAC navn 2-[[(1R,2R)-2-[bis(carboxymethyl)amino]cyclohexyl]-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Navn note For analysis ACS
Smeltepunkt 213°C to 216°C
Analyseprocentområde 97.5 to 100.5%
Mængde 5 g
Beilstein 3222748
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents.
Formel vægt 364.35 (346.34 Anhydrous)
Procent renhed 97.5 to 100.5%
Grad ACS
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.