Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N',N'-tetraeddikesyre monohydrat, ACS, 97,5%-100,5%
Beskrivelse
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraeddikesyremonohydrat er et analytisk reagens og et kompleksdannende middel for natrium. Det fungerer som en ligand til at fremstille lanthanidskiftreagenser. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af jern(III)-dimethyldithiocarbamat, mangan(II)-ethylenbisdithiocarbamat og zink(II)-ethylenbisdithiocarbamat ved hjælp af følsom kapillær elektroforetisk ultraviolet metode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Smeltepunkt | 213 °C til 216 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5 til 100,5 % |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3222748 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Opløselig i 1N natriumhydroxid og alkaliske opløsninger. Uopløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 364,35 (346,34 Vandfri) |
| Procent renhed | 97,5 til 100,5 % |
| Grad | ACS |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.