Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraeddikesyremonohydrat, 98%
Artikelnummer. 10716571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10716571 100 g 100g
10562361 25 g 25g
10782054 500 g 500g
15264644 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155001000
 Begrænset vare
På lager
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N,N-tetraeddikesyre monohydrat, 98%, C14H24N2O9, CAS-nummer-125572-95-4 | CAS: 125572-95-4 | C14H20N2O8 | 344,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125572-95-4
Molekylær formel C14H20N2O8
Molekylvægt (g/mol) 344.32
MDL nummer MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
InChI nøgle FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonym 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
SMIL [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Smeltepunkt >210,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Mængde 100 g
Beilstein 13, IV, 9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, opløselige i alkaliske opløsninger
IUPAC navn 2-{[(1R,2R)-2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]cyclohexyl](carboxylatomethyl)azaniumyl}acetat
Formel vægt 364.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.