Få mere at vide
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraeddikesyremonohydrat, 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate |
| Smeltepunkt | >210.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Complexometry) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 13,III,1 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.