Få mere at vide
(+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexan, 99%
Beskrivelse
(± )-trans-1,2-Diaminocyclohexan anvendes i syntesen af makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-base. Det spiller også en vigtig rolle i fremstillingen af multidentate ligander, chirale hjælpestoffer og chirale stationære faser. Yderligere bruges det til at fremstille [2+2] makrocyklisering ved at reagere med alifatiske dialdehyder. Ud over dette fungerer den som en chiral ligand, som finder anvendelse i asymmetrisk katalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-trans-1,2-Diaminocyclohexan anvendes i syntesen af makrocyklisk [3+3]-hexa-Schiff-base. Det spiller også en vigtig rolle i fremstillingen af multidentate ligander, chirale hjælpestoffer og chirale stationære faser. Yderligere bruges det til at fremstille [2+2] makrocyklisering ved at reagere med alifatiske dialdehyder. Ud over dette fungerer den som en chiral ligand, som finder anvendelse i asymmetrisk katalyse.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane |
| Smeltepunkt | 14 °C til 15 °C |
| Tæthed | 0.951 |
| Kogepunkt | 89 °C til 90 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 68 °C (154 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 3193807 |
| Vis mere |