Få mere at vide
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane, 98%
Artikelnummer. 10405282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
Artikelnummer. 10405282
Brand: Thermo Scientific Acros 248672500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1121-22-8
Molekylær formel C6H14N2
Molekylvægt (g/mol) 114.19
MDL nummer MFCD00063747
InChI nøgle SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-diamin
SMIL C1CCC(C(C1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 14.0°C to 15.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9510g/mL
Kogepunkt 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(NH2)2
Brydningsindeks 1.4885 to 1.4905
Mængde 250 mL
Specifik vægtfylde 0.951
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.