Få mere at vide
trans-1,2-Cyclohexanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-1,2-Cyclohexanediol |
| CAS | 1460-57-7 |
| Molekylær formel | C6 H12 O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
| IUPAC navn | (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.16 |
| Formel vægt | 116.0837 |