missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic Anhydride, TRC

Artikelnummer. 30354722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354722 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9872901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
CAS 14166-21-3
Molekylær formel C8 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, (3aR,7aR)-rel-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, trans- (8CI), 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, trans-, rel-(3aR,7aR)-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, dl-trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, rel-(3aS,7aS)-Hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydrophthalic anhydride
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
SMIL O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
IUPAC navn (3aS,7aS)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Formel vægt 154.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.