Få mere at vide
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11317676
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317676 25 g 25g
11307676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11288.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2305-32-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2305-32-0
Molekylær formel C8H12O4
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00001464
InChI nøgle QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
Synonym 1r,2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2r---1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r-rel, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 1r,2r, 1r.2r-cyclohexane-1,2-dicarboxylicacid, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, trans, pubchem19603
PubChem CID 720895
IUPAC navn (1R,2R)-cyclohexan-1,2-dicarboxylsyre
SMIL C1CCC(C(C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Smeltepunkt 220°C to 221°C
Mængde 25 g
Beilstein 3200609
Formel vægt 172.18
Procent renhed 98%