Få mere at vide
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylen, 96%
Artikelnummer. 11384576
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384576 5 g 5g
11374576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20130.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606,154 g/mol
trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)ethylen anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også i syntesen af gamma, delta-alkynoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-1,2-bis(tri-n-butylstannyl)ethylen anvendes som mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges også i syntesen af gamma, delta-alkynoner.
Opløselighed
Blandbar med terahydrofuran og dimethylformamid. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14275-61-7
Molekylær formel C26H56Sn2
Molekylvægt (g/mol) 606.154
MDL nummer MFCD01631299
InChI nøgle VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC navn tributyl-[(E)-2-tributylstannylethenyl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Tæthed 1.14
Kogepunkt 185 °C (0,01 mmHg)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Beilstein 3613803
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med terahydrofuran og dimethylformamid. Let blandet med vand.
Formel vægt 606.15
Procent renhed 96%