Få mere at vide
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylen, 95%
Artikelnummer. 10310584 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10310584 1 g Glasflaske 1g
10249053 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10310584 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388670010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14275-61-7
Molekylær formel C26H56Sn2
Molekylvægt (g/mol) 606.15
MDL nummer MFCD01631299
InChI nøgle VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC navn tributyl-[(E)-2-tributylstannylethenyl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3)3SnCHCHSn((CH2)3CH3)3
Brydningsindeks 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 606.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.