Få mere at vide
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylen, 95%
Artikelnummer. 10249053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10249053 5 g Glasflaske 5g
10310584 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10249053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388670050
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14275-61-7 | C26H56Sn2 | 606,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14275-61-7
Molekylær formel C26H56Sn2
Molekylvægt (g/mol) 606.15
MDL nummer MFCD01631299
InChI nøgle VNKOWRBFAJTPLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-1,2-bis tributylstannyl ethene, e-1,2-bis tributylstannyl ethene, trans-1,2-bis tri-n-butylstannyl ethylene, tributyl e-2-tributylstannyl ethenyl stannane, stannane, 1e-1,2-ethenediylbis tributyl, stannane, 1,2-ethenediylbis tributyl, e-1,2-bis-tri-n-butylstannyl-ethylene, tributyl 2-tributylstannyl ethenyl stannane
PubChem CID 5378370
IUPAC navn tributyl-[(E)-2-tributylstannylethenyl]stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1, 2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3(CH2)3)3SnCHCHSn((CH2)3CH3)3
Brydningsindeks 1,5000 til 1,5030 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 g
Formel vægt 606.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.