Få mere at vide
trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene, 98%
Artikelnummer. 11318205
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11318205
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08508.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 983-81-3 | C26H22P2 | 396.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 983-81-3
Molekylær formel C26H22P2
Molekylvægt (g/mol) 396.41
MDL nummer MFCD00003046 MFCD00063219
InChI nøgle NCKJIJSEWKIXAT-QURGRASLSA-N
Synonym trans-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, e-1,2-bis diphenylphosphino ethene, ethene-1,2-diylbis diphenylphosphane, e-vinylenebis diphenylphosphine, cis-1,2-bis diphenylphosphino ethylene, trans-1,2-ethenediylbis diphenylphosphine, trans-vinylenebis diphenylphosphine, cis-vinylenebis diphenylphosphine
PubChem CID 2733288
IUPAC navn [(E)-2-diphenylphosphanylethenyl]-diphenylphosphane
SMIL C(=C/P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)\P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 757793
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 396.41
Procent renhed 98%