missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+/-)-trans-1,2-Bis(chloroacetamido)cyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-trans-1,2-Bis(chloroacetamido)cyclohexane |
| CAS | 150576-46-8 |
| Molekylær formel | C10 H16 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16Cl2N2O2/c11-5-9(15)13-7-3-1-2-4-8(7)14-10(16)6-12/h7-8H,1-6H2,(H,13,15)(H,14,16)/t7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | ClCC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-[(1R,2R)-2-[(2-chloroacetyl)amino]cyclohexyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.15 |
| Formel vægt | 266.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?