missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-1,2,3,4,4a,10,11,11a-Octahydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,Gamma-propylami, TRC

Artikelnummer. 30416613
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416613 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2364251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-1,2,3,4,4a,10,11,11a-Octahydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-delta5,gamma-propylamine Hydrochloride
CAS 27867-02-3
Molekylær formel C20 H29 N . H Cl
Mængde 1 mg
Synonym Amitriptyline Impurity E, Amitriptyline EP Impurity E
InChI formel InChI=1S/C20H29N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3,5,8,10,12,17,19H,4,6-7,9,11,13-15H2,1-2H3;1H/t17-,19+;/m1./s1
SMIL [H][C@]1(CCC2=C/3C=CC=C2)[C@](CCCC1)([H])C3=C/CCN(C)C.Cl
IUPAC navn 3-[(4aR,11aS)-1,2,3,4,4a,5,6,11a-octahydrodibenzo[2,1-a:1',2'-d][7]annulen-11-ylidene]-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 319.91
Formel vægt 319.2067
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.