Få mere at vide
Tranilast, TRC
Artikelnummer. 30455758
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455758 50 mg
30452290 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT71457050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53902-12-8
Molekylær formel C18 H17 N O5
Molekylvægt (g/mol) 327.33
Synonym Tranilast - Bio-X TM
IUPAC navn 2-[[(E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino]benzoesyre
SMIL COc1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccccc2C(=O)O)cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranilast
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
Formel vægt 327.1107