Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tranilast, ACROS Organics™
Artikelnummer. 17392481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17392481 1 g
17302491 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17392481 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468610010
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranilast
CAS 53902-12-8
Mængde 1 g
Opløselighed uopløseligt i vand
Merck Index 9646
Smeltepunkt 166,2 °C til 168,2 °C
Molekylær formel C18H17N05
Formel vægt 327.33
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til lysegul til grøn