Få mere at vide
Tranexamsyre, TRC
Artikelnummer. 17961575
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961575 10 g
17942985 1 g
17921685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17961575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT71450510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-18-8
Molekylær formel C8 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, trans-, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amchafibrin, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, HAKU, Haematrix, Lysteda, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranexamic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Formel vægt 157.1103
Procent renhed >95%