Få mere at vide
Tranexamsyre, Mikromol™
Product Code. 17920546
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
17920546 500 mg
1 options
Product Code. 17920546 Supplier Mikromol Supplier No. MM0330.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tranexamsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Analyt- eller komponentnavne Tranexamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
SMIL NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Mængde 500 mg
Formel vægt 157,1103 g/mol