missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 29275-88-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H17 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H/t7-,8-; |
| SMIL | Cl.COC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?