Få mere at vide
Tranexamsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30458789
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458789 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458789 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0330.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranexamic acid
CAS 1197-18-8
Analyt- eller komponentnavne Tranexamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tranexamic Acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-trans-Aminomethylcyclohexanecarboxylic acid, AMCA, AMCHA, Amikapron, Anvitoff, Bay 3517, CL 65336, Cyclocapron, Cyclokapron, Cyklokapron, DV 79, Exacyl, Haematrix, TAMCHA, Tranexamic acid, Tranol, Transamin, Transamin G, Transamin S, Transcam, Ugurol, Xamig, Xed, Zataranax, t-AMCHA, trans-4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-Amcha, trans-Tranexamic acid, trans-p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
Løsningstype Fedt
SMIL NC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Mængde 10 mg
Formel vægt 157,1103 g/mol