Få mere at vide
Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17907274
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17907274 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17907274 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0330.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 38698-13-4
Analyt- eller komponentnavne Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H21 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-8(2)14-11(13)10-5-3-9(7-12)4-6-10;/h8-10H,3-7,12H2,1-2H3;1H/t9-,10-;
SMIL Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1
IUPAC navn propan-2-yl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 235.75
Mængde 25 mg
Formel vægt 235.1339 g/mol