Få mere at vide
Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 38698-13-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H21 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tranexamic Acid Isopropyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2.ClH/c1-8(2)14-11(13)10-5-3-9(7-12)4-6-10;/h8-10H,3-7,12H2,1-2H3;1H/t9-,10-; |
| SMIL | Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride |
| Vis mere |