Få mere at vide
Tranexamic Acid Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tranexamic acid dimer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27NO4/c18-15(19)13-5-1-11(2-6-13)9-17-10-12-3-7-14(8-4-12)16(20)21/h11-14,17H,1-10H2,(H,18,19)(H,20,21)/t11-,12-,13-,14- |
| Formel vægt | 297.194 |
| Procent renhed | >95% |